Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-SS-Biotin
Código de producto. 10608094 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
10608094 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10608094 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21441
Biotinile aminas de proteína con este reactivo escindible de biotinilación de éster de NHS de longitud media (24,3 A), que contiene un enlace disulfuro en el brazo espaciador que penetra en la membrana.
El reactivo Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-SS-biotina permite la biotinilación sencilla y eficaz de anticuerpos, proteínas y otras moléculas primarias que contienen aminas, así como el etiquetado intracelular.
Características destacadas:
  • Análogo penetrable en membrana de sulfo-NHS-SS-biotina
  • Disolver en disolvente orgánico (DMSO o DMF) para su uso
  • El reactivo disuelto puede diluirse en tampón de reacción acuosa
  • El brazo espaciador largo reduce el impedimento estérico en las interacciones de unión.
  • El enlace de disulfuro se puede escindir con DTT u otros agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto NHS-SS-biotina
Cantidad 50 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C. Se envía a temperatura ambiente
Línea de productos EZ-Link
Permeabilidad celular Penetra en la célula
Reactividad química Amina
Fracción reactiva Éster activo, éster de succinimidilo, éster de NHS
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido)
Etiqueta o tinte Biotina
Separador De longitud media, divisible
Tipo de etiqueta Biotina y análogos