Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin
Código de producto. 11861225 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
20 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11861225 50 mg 50 miligramos
17245976 10 x 2 mg 20 miligramos
10026573 25 mg 25 miligramos
10464005 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11861225 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21362
La NHS-PEG4-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link™ es un reactivo pegilado soluble en agua que posibilita un etiquetado con biotina sencillo y eficaz de anticuerpos, proteínas y otras macromoléculas primarias que contienen aminas.
La NHS-PEG4-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo pegilado soluble en agua que posibilita un etiquetado con biotina sencillo y eficaz de anticuerpos, proteínas y otras macromoléculas primarias que contienen aminas.
  • Marcaje de proteínas – anticuerpos u otras proteínas biotiniladas para su detección o purificación mediante sondas o resinas de estreptavidina
  • Reactivo a amina: reacciona con aminas primarias (-NH2), como la cadena lateral de lisinas (K) o el extremo amino de polipéptidos
  • Pegilado: el agente separador contiene un grupo de polietilenglicol (PEG) hidrófilo de 4 unidades
  • Mejora la solubilidad – la pegilación aporta hidrosolubilidad a la molécula biotinilada, lo que ayuda a evitar la agregación de anticuerpos biotinilados que se almacenan en solución
  • Irreversible – forma de enlaces amida permanentes; el agente separador no se puede escindir
  • Largo alcance: el agente separador (longitud total añadida al objetivo) tiene una longitud de 29 angstroms; esto reduce el impedimento estérico al unirse a moléculas de avidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción NHS-PEG4-biotina EZ-Link
Tipo de producto NHS-PEG4-biotina
Cantidad 50 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Línea de productos EZ-Link
Permeabilidad celular Impenetrable en células
Reactividad química Amina
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Largo, pegilado
Tipo de etiqueta Biotinas y análogos