Learn More
EZ-Link NHS-PEG12-Biotina, TRC
Código de producto. 30475890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30475890 250 mg
30482030 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475890 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN394010250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 365441-71-0
Fórmula molecular C19 H28 N4 O7 S
Sinónimo α-[3-[(2,5-Dioxo-1-pirrolidinil)oxi]-3-oxoxobil]-ω-[2-[[5-[(3aS,4S,6aR)-hexahidro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-il]-1-oxopentil]amino]etoxi]poli(oxi-1,2-etanolo)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Peso molecular 456.513
Condiciones de envío Temperatura ambiente