Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4 Biotinylation Kit
Código de producto. 10701185 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 8 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10701185 Kit para 8 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 10701185 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21455
 Artículo restringido
En stock
Biotinile aminas de proteínas y maximice la solubilidad de las proteínas con este reactivo de biotinilación de éster NHS largo (29,0 A) que contiene un agente separador pegilado soluble en agua.
La NHS-PEG4-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo pegilado soluble en agua para un etiquetado con biotina sencillo y eficaz de anticuerpos, proteínas y otras macromoléculas primarias que contienen aminas.
Características destacadas:
  • El brazo espaciador de polietilenglicol (PEG) soluble en agua aumenta la solubilidad de la proteína etiquetada.
  • Evita la acumulación de anticuerpos con mejores resultados que los que ofrece la sulfo-NHS-LC-biotina.
  • Etiquetas en los extremos N o residuos de lisina en menos de una hora
  • El envasado Thermo Scientific No-Weigh (8 × 2 mg) le permite ahorrar tiempo, ya que conserva la actividad de los reactivos y evita la contaminación cruzada entre cada uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de biotinilización de NHS-PEG4 EZ-Link
Tipo de producto Kit de biotinilación NHS-PEG4
Cantidad Kit para 8 reacciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 8 reacciones de etiquetado, cada una con entre 1 y 10 mg de anticuerpo
• 8 NHS-PEG4-Biotin EZ-Link de 2 mg
• Paquete de PBS (produce 500 ml), 1 paquete
• Columnas de centrifugación y desalinización Zeba (7K MWCO), 5 ml, 10 columnas
• Solución HABA, 1 ml
• Avidina, 10 mg
Almacenar avidina y microtubos de reactivo de biotina a –20 °C. Almacenar los PBS a temperatura ambiente. Guarde los componentes restantes del kit a 4 °C.
Escala de etiquetado 1 a 10 mg
Línea de productos EZ-Link
Solubilidad Agua
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Pegilado
Labeling Target Anticuerpos, Proteínas
compliance-icons
Nombre del producto
  • EZ-Link NHS-PEG4 Biotinylation Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic