Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Micro NHS-PEG4-Biotinylation Kit
Código de producto. 10015883 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 8 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10015883 Kit para 8 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 10015883 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21955
 Artículo restringido
En stock
Biotinile aminas de proteínas y maximice la solubilidad de las proteínas con este reactivo de biotinilación de éster NHS largo (29,0 A) que contiene un agente separador pegilado soluble en agua.
La NHS-PEG4-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo pegilado soluble en agua que posibilita un etiquetado con biotina sencillo y eficaz de anticuerpos, proteínas y otras macromoléculas primarias que contienen aminas.
Características destacadas:
  • El brazo espaciador de polietilenglicol (PEG) soluble en agua aumenta la solubilidad de la proteína etiquetada.
  • Evita la acumulación de anticuerpos con mejores resultados que los que ofrece la sulfo-NHS-LC-biotina.
  • Etiquetas en los extremos N o residuos de lisina en menos de una hora
  • El envasado Thermo Scientific No-Weigh (8 × 2 mg) le permite ahorrar tiempo, ya que conserva la actividad de los reactivos y evita la contaminación cruzada entre cada uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Kit de biotinilización de NHS-PEG4 Micro EZ-Link
Tipo de producto Kit de biotinilación de NHS-PEG4 Micro
Cantidad Kit para 8 reacciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 8 reacciones de etiquetado, cada una con 0,05–0,2 mg de anticuerpos
• 8 NHS-PEG4-Biotin EZ-Link de 2 mg
• 1 paquete PBS (produce 500 ml)
• 10 columnas de centrifugación y desalinización Zeba (7K MWCO), 2 ml
Almacenar microtubos de reactivo de biotina a –20 °C. Almacenar los PBS a temperatura ambiente. Almacenar la columna de desalado a 4 °C. Se envía a temperatura ambiente
Escala de etiquetado 100 μg
Línea de productos EZ-Link
Solubilidad Agua
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Pegilado
Labeling Target Anticuerpos, Proteínas