Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-Biotin, No-Weigh™ Format
Código de producto. 15792029 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
10 x 1 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
500 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15792029 10 x 1 mg 10 miligramos
11801195 25 mg 25 miligramos
11811195 500 mg 500 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15792029 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A35389
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Biotinile aminas de proteínas y maximice la solubilidad de las proteínas con este reactivo de biotinilación de éster de NHS muy largo (56,0 A) que contiene un agente separador pegilado soluble en agua.
La NHS-PEG12-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilación muy largo, pegilado y soluble en agua para un etiquetado con biotina sencillo y eficaz de anticuerpos, proteínas y otras macromoléculas primarias que contienen aminas.
Los productos Thermo Scientific No-Weigh son reactivos especializados suministrados en un formato prealicuotado. El envase prepesado ayuda a evitar la pérdida de reactividad y la contaminación del reactivo a lo largo del tiempo al minimizar la apertura y el cierre repetidos del vial. El formato permite el uso de un vial fresco de reactivo cada vez, lo que elimina la molestia de pesar pequeñas cantidades de reactivo y reduce los problemas de estabilidad de los reactivos.
  • Etiquetado de proteínas: anticuerpos u otras proteínas biotiniladas para su detección o purificación mediante sondas o resinas de estreptavidina
  • Reactivo a aminas: reacciona con aminas primarias (-NH2), como la cadena lateral de lisinas (K) o el extremo amino de polipéptidos
  • PEGilado: el brazo espaciador contiene un grupo de polietilenglicol (PEG) hidrófilo de 12 unidades
  • Mejora la solubilidad: la PEGilación aporta hidrosolubilidad a la molécula biotinilada, lo que ayuda a evitar la agregación de anticuerpos biotinilados que se almacenan en solución
  • Irreversible: forma enlaces de amidas permanentes; el brazo espaciador no se puede escindir
  • Muy largo alcance: el brazo espaciador (longitud total añadida a la diana) tiene una longitud de 56 A0; esto reduce la repulsión estérica al unirse a moléculas de avidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 x 1 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado de -5 a -30 °C.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos EZ-Link, No-Weigh
Solubilidad Agua
Formato Sólido
Tipo de etiqueta Biotina y análogos