Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-Biotin, No-Weigh™ Format
Código de producto. 11801195 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
10 x 1 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
500 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11801195 25 mg 25 miligramos
15792029 10 x 1 mg 10 miligramos
11811195 500 mg 500 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11801195 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    272.65€ / 25 miligramos
    Ahorro 90.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Biotinile aminas de proteínas y maximice la solubilidad de las proteínas con este reactivo de biotinilación de éster de NHS muy largo (56,0 A) que contiene un agente separador pegilado soluble en agua.
La NHS-PEG12-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilación muy largo, pegilado y soluble en agua para un etiquetado con biotina sencillo y eficaz de anticuerpos, proteínas y otras macromoléculas primarias que contienen aminas.
Características destacadas:
  • El brazo espaciador de polietilenglicol (PEG) soluble en agua aumenta la solubilidad de la proteína etiquetada.
  • Excelente pureza, uniformidad de peso molecular y reactividad a las aminas
  • El agente separador largo reduce el impedimento estérico al unirse a moléculas de avidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto NHS-PEG12-biotina
Cantidad 25 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a -20 °C. Se envía a temperatura ambiente
Línea de productos EZ-Link
Permeabilidad celular Impenetrable en células
Reactividad química Amina
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Extra largo, pegilado
Tipo de etiqueta Biotinas y análogos