Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG Solid-Phase Biotinylation Kit - 1mL Column
Código de producto. 10127773 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10127773 8 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 10127773 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    538.00€
    403.65€ / 1 sets
    Ahorro 134.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Biotinile aminas de proteínas con un mayor control sobre la reacción de etiquetado de aminas y el proceso de limpieza de anticuerpos gracias a este método de biotinilación de anticuerpos basado en columnas.
Los kits Thermo Scientific™ EZ-Link de biotinilación en fase sólida NHS-PEG proporcionan un enfoque en columna de la biotinilación de anticuerpos dirigida a aminas que ofrece un mayor control sobre la reacción de etiquetado y el proceso de limpieza.
Este innovador sistema de etiquetado de anticuerpos utiliza agarosa quelada con níquel para inmovilizar temporalmente las moléculas de anticuerpos a través de sus regiones Fc ricas en histidina. Una vez se fija sobre la resina, el anticuerpo se puede biotinilar en grupos sulfhidrilo (después de una reducción leve o enlaces disulfuro) o aminas primarias. El exceso de reactivo de etiquetado y de subproductos se elimina antes de recuperar el anticuerpo etiquetado y purificado de la resina mediante una solución de imidazol suave. No se necesita filtración de gel ni diálisis. Existen cuatro kits disponibles para muestras de anticuerpos pequeñas (0,1-1 mg) o grandes (1-10 mg) que utilizan reactivos de etiquetado dirigidos a las aminas (éster de NHS) o dirigidos al sulfhidrilo (maleimida).
Características destacadas:
  • Etiquetado y purificación rápidos: todo el procedimiento solo dura una hora (dos horas en el caso de los kits de etiquetado de sulfhidrilo).
  • Fácil eliminación del exceso de los reactivos de etiquetado y gastados: basta con lavar los subproductos de la reacción. No es necesario llevar a cabo procesos de diálisis o filtración en gel.
  • Sin efectos de dilución: el método de fase sólida permite recuperar los anticuerpos inicialmente diluidos en un volumen más pequeño después del etiquetado.
  • Protocolos optimizados: los protocolos específicos para anticuerpos garantizan un nivel adecuado de etiquetado (2-5 biotinas por molécula de anticuerpo), lo que minimiza la posibilidad de inactivación causada por el sobreetiquetado.
  • Reactivos suficientes para ocho experimentos de etiquetado de biotina: el envase Thermo Scientific No-Weigh garantiza que el reactivo de biotina esté completamente activo para ocho experimentos diferentes.
Incluye:
Columna de quelato de níquel inmovilizado de 1 ml, 1 paquete de solución salina tamponada con fosfato BupH (produce 500 ml), microtubos de biotina NHS-PEG4 No-Weigh de 8 x 2 mg, 4 M de solución madre de imidazol de 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de biotinilación en fase sólida de NHS-PEG
Cantidad 8 reacciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 8 reacciones de etiquetado, cada una con entre 1 y 10 mg de anticuerpos
• 1 columna de agarosa Ni-IDA (1 ml)
• 1 paquete de PBS (produce 500 ml)
• 8 NHS-PEG4-Biotin de 2 mg
• Solución madre de Imidazol (4 M), 5 ml
Almacenar a 4 °C.
Escala de etiquetado 1 a 10 mg
Línea de productos EZ-Link
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Pegilado
Labeling Target IgG