Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-LC-LC-Biotin
Código de producto. 11841215 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
11841215 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 11841215 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21343
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Biotinile aminas de proteínas (por ejemplo, lisinas) con un reactivo de biotinilación de éster de NHS de cadena doblemente larga (30,5 A), que contiene un brazo espaciador que penetra en la membrana para el etiquetado intracelular.
El reactivo EZ-Link Thermo Scientific™ NHS-LC-biotina es un reactivo de biotinilación activado por éster de NHS de cadena larga doble para el etiquetado de aminas primarias (p. ej., lisinas de proteínas) que, gracias a la permeabilidad de su membrana, puede usarse para el etiquetado intracelular general.
Características destacadas:
  • Brazo espaciador más largo disponible para reducir el impedimento estérico al unir varias moléculas biotiniladas a un complejo de avidina
  • Menos soluble en agua que la forma sulfonada
  • Disuelva en disolvente orgánico (DMSO o DMF) antes de su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto NHS-LC-LC-biotina
Cantidad 50 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a 4 °C. Se envía a temperatura ambiente
Línea de productos EZ-Link
Permeabilidad celular Penetra en la célula
Reactividad química Amina
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido)
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Largo
Tipo de etiqueta Biotina y análogos