Learn More
Thermo Scientific™ NHS-LC-biotina EZ-Link™
Código de producto. 10474024 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10474024 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10474024 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21336
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Biotinile aminas de proteínas (por ejemplo, lisinas) con un reactivo de biotinilación de éster de NHS de cadena larga (22,4 A), que contiene un brazo espaciador que penetra en la membrana para el etiquetado intracelular.
El reactivo EZ-Link Thermo Scientific™ NHS-LC-biotina es un reactivo de biotinilación activado por éster de NHS de cadena larga para el etiquetado de aminas primarias (p. ej., lisinas de proteínas), que, gracias a la permeabilidad de su membrana, puede usarse para el etiquetado intracelular general.
Características destacadas:
  • El brazo espaciador ampliado reduce el impedimento estérico al unir varias moléculas biotiniladas a un complejo de avidina
  • Menos soluble en agua que la sulfo-NHS-LC-biotina
  • Disuelva el producto en disolvente orgánico (DMSO o DMF) antes de su uso.
  • Penetra en las membranas celulares porque no está cargada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto NHS-LC-biotina
Cantidad 50 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a 4 °C. Se envía a temperatura ambiente
Línea de productos EZ-Link
Permeabilidad celular Penetra en la célula
Reactividad química Amina
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido)
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Longitud media
Tipo de etiqueta Biotina y análogos