Learn More
Thermo Scientific™ NHS-biotina EZ-Link™
Código de producto. 10381394 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10381394 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10381394 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20217
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Biotinile aminas de proteínas (por ejemplo, lisinas) con un reactivo de biotinilación de éster de NHS sencillo y corto (13,5 A), que contiene un brazo espaciador que penetra en la membrana para el etiquetado intracelular.
El reactivo EZ-Link Thermo Scientific™ NHS-LC-biotina es un reactivo de biotinilación activado por éster de NHS más sencillo para el etiquetado de aminas primarias (p. ej., lisinas de proteínas) que, gracias a la permeabilidad de su membrana, puede usarse para el etiquetado intracelular general.
Características destacadas:
  • Forma enlaces de amida estables
  • Reacciona con aminas primarias de pH 7 a 9
  • Debe disolverse en DMSO o DMF y, a continuación, se puede transferir a una solución de reacción acuosa.
  • Contiene un brazo espaciador más corto que la biotina NHS-LC.
  • Penetra en las membranas celulares porque no está cargada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto NHS-biotina
Cantidad 100 mg
Contenido y almacenamiento Guarde los desecadores a temperatura ambiente.
Línea de productos EZ-Link
Permeabilidad celular Penetra en la célula
Reactividad química Amina
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido)
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Corto
Tipo de etiqueta Biotina y análogos