Learn More
Thermo Scientific™ Kit de etiquetado de proteínas de maleimida EZ-Link™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Un método práctico para marcar proteínas con cantidades variables de maleimida para reticulación o conjugación con un resto que contiene tiol/sulfhidrilo
- El sulfo-SMCC contenido en este kit reacciona fácilmente con las aminas primarias en una proteína para formar un grupo maleimida unido covalentemente que puede reaccionar con un tiol reactivo o cistina libre para crear diversos bioconjugados
- El sulfo-SMCC Thermo Scientific™ es un entrecruzador heterobifuncional que contiene un éster de N-hidroxisuccinimida (NHS) sulfonado y un grupo maleimida que permite la conjugación covalente de moléculas que contienen amina y tiol/sulfhidrilo
- El puente ciclohexano confiere estabilidad añadida al grupo de la maleimida, lo que convierte al Sulfo-SMCC en el agente de entrecruzamiento ideal para la activación de la maleimida de las proteínas
- Este kit contiene suficientes reactivos para cinco reacciones de etiquetado de hasta 100 μl de muestra con una concentración de 1-10 mg/ml
- El reactivo sulfo-SMCC se disuelve fácilmente en agua
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 Kit |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 5 viales de sulfo-SMCC, 5 columnas de eliminación de biotina y colorante Zeba, y un paquete de solución salina tamponada con fosfato BupH™. Almacene el sulfo-SMCC desecado a –20 °C, y las columnas de eliminación de biotina y colorante Zeba a 2–8 °C. |
| Reactividad química | Amina-a-sulfhidrilo |
| Método de etiquetado | Etiqueta química |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Fracción reactiva | Sulfo-NHS, maleimida |
| Línea de productos | EZ-Link |