Learn More
Thermo Scientific™ Maleimida PEG4 DBCO EZ-Link™
Código de producto. 17611586 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
10 x 1mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17611586 25 mg 25 miligramos
17631586 10 x 1mg paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17611586 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C20041
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Entrecruzador heterobifuncional reactivo con un sulfhidrilo que contiene un grupo dibencilciclooctino (DBCO) para aplicaciones de química de clic sin cobre. La maleimida reactiva con tiol/sulfhidrilo se puede usar para marcar una variedad de fracciones que contienen tiol, como cistinas libres en proteínas, péptidos u otras (bio)moléculas.
  • Entrecruzador heterobifuncional reactivo con un sulfhidrilo que contiene un grupo dibencilciclooctino (DBCO) para aplicaciones de química de clic sin cobre
  • La maleimida reactiva con tiol/sulfhidrilo se puede usar para marcar una variedad de fracciones que contienen tiol, como cistinas libres en proteínas, péptidos u otras (bio)moléculas
  • Una vez que una proteína o (bio)molécula se marca con DBCO, puede someterse a una reacción de cicloadición de azida-alquino libre de cobre para formar un enlace triazol estable con un compañero de acoplamiento marcado con azida
  • Se puede utilizar para crear diversos conjugados con el acoplamiento biortogonal entre un alquino y una azida (se suministra por separado)
  • El procedimiento de acoplamiento o entrecruzado generalmente se realiza en dos pasos:
    • En primer lugar, una molécula que contiene proteína o tiol se marca con un grupo DBCO y se elimina el exceso de entrecruzador
    • En segundo lugar, se introduce un resto que contiene azida (preparado de forma independiente) en el mismo sistema que el resto de DBCO
    • El etiquetado se produce en condiciones biológicas sin la introducción de ningún reactivo adicional, como un catalizador de cobre
  • El reactivo se disuelve fácilmente en disolventes miscibles en agua para diluir en mezclas de reacción acuosas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Azida-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción Maleimida-PEG4-DBCO
Peso molecular 647.74
Pegilado Sí
Longitud del brazo del separador 29,7 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No determinado
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos EZ-Link No-Weigh
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, DBCO
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 25 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar, uso único
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador