Learn More
Thermo Scientific™ Maleimida-PEG2-biotina EZ-Link™, formato No-Weigh™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
La maleimida-PEG2-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilación de longitud media, activado por maleimida y reactivo sulfhidrilo que contiene un etilenglicol de dos unidades en su agente separador para aumentar las características de solubilidad en agua.
- Reactivo de biotinilación de longitud media, activado por maleimida y reactivo al sulfhidrilo, que contiene un etilenglicol de 2 unidades en su brazo espaciador para aumentar las características de solubilidad en agua.
- Etiquetado de proteínas: realice la biotinilación de anticuerpos u otras proteínas para su uso en métodos de proteína
- Reactivo al tiol: reacciona con sulfhidrilos (-SH), como la cadena lateral de cisteína (C)
- Activado por maleimido: reacciones a pH de 6,5 a 7,5 en tampones como PBS
- Pegilado: el agente separador contiene un grupo de polietilenglicol (PEG) hidrófilo de 2 unidades
- Mejora la solubilidad – la pegilación aporta hidrosolubilidad a la molécula biotinilada, lo que ayuda a evitar la agregación de anticuerpos biotinilados que se almacenan en solución
- Irreversible: forma enlaces de tioéter permanentes; el brazo espaciador no se puede escindir
- Solubilidad: puede disolverse directamente en tampones acuosos para reacciones de etiquetado
- Longitud media: el brazo espaciador (longitud total añadida al objetivo) es de 29,1 angstroms
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Maleimida-PEG2-biotina |
| Cantidad | 10 x 2 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a 4 °C. |
| Método de etiquetado | Etiqueta química |
| Condiciones de envío | Apto para hielo húmedo o temperatura ambiente |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
| Reactividad química | Tiol |
| Fracción reactiva | Maleimida |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua |
| Show More |