Learn More
Thermo Scientific™ Maleimida-PEG2-biotina EZ-Link™, formato No-Weigh™
Código de producto. 10519873 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 x 2 mg
Tamaño de la unidad:
50 MG
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10519873 50 mg 50 MG
15980186 10 x 2 mg paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10519873 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21901BID
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Biotinile cisteínas reducidas con este reactivo de biotinilación corto, activado por maleimida y sulfhidrilo-reactivo, con un agente separador de 2 unidades de PEG para mejorar la solubilidad y el alcance.
La maleimida-PEG2-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilación de longitud media, activado por maleimida y reactivo sulfhidrilo que contiene un etilenglicol de dos unidades en su agente separador para aumentar las características de solubilidad en agua.
Características destacadas:
  • El agente separador contiene polietilenglicol (PEG) soluble en agua
  • Reacciona con grupos de sulfhidrilo (-SH) a un pH de ácido a neutro
  • Transfiere la hidrofilicidad del agente separador de PEG al conjugado final
  • Forma un enlace de tioéter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Maleimida-PEG2-biotina
Cantidad 50 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a 4 °C. Se envía a temperatura ambiente
Línea de productos EZ-Link
Permeabilidad celular Impenetrable en células
Reactividad química Tiol
Fracción reactiva Maleimida
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Largo, pegilado
Tipo de etiqueta Biotinas y análogos