Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimide-PEG11-Biotin
Código de producto. 10026073 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 MG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10026073 25 mg 25 MG
1 options
Código de producto. 10026073 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21911
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Biotinile cisteínas reducidas con este reactivo de biotinilación largo, activada por maleimida y reactivo al sulfhidrilo, con un brazo espaciador de 11 unidades de PEG para mejorar la solubilidad y el alcance.
La maleimida-PEG11-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilación largo, activado por maleimida y reactivo al sulfhidrilo que incluye un brazo espaciador de polietilenglicol de 11 unidades para aumentar la solubilidad en agua y el alcance.
Características destacadas:
  • El separador de polietilenglicol (PEG) produce proteínas etiquetadas con biotina con mayor solubilidad y menos acumulación.
  • Forma un enlace de tioéter estable a pH 6,5-7,5.
  • El espaciador PEG mejora la solubilidad acuosa, lo que permite que el etiquetado se realice en condiciones fisiológicas no desnaturalizantes.
  • El brazo espaciador ampliado reduce el impedimento estérico en la unión a las proteínas de avidina, estreptavidina y NeutrAvidin de Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Maleimida-PEG11-biotina
Cantidad 25 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a 4 °C. Se envía a temperatura ambiente
Línea de productos EZ-Link
Permeabilidad celular Impenetrable en células
Reactividad química Tiol
Fracción reactiva Maleimida
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Extralargo, pegilado
Tipo de etiqueta Biotina y análogos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • EZ-Link Maleimide-PEG11-Biotin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, nickel(II) salt