Descripción
El yodoacetil-LC-biotina EZ-Link Thermo Scientific™ es un reactivo de biotinilación de longitud media, activado por haloacetil y reactivo al sulfhidrilo que forma enlaces de tioéter estables e irreversibles a pH alcalino.
Características destacadas:
- Reacciona con grupos sulfhidrilo a un pH entre 7,5 y 8,5
- Debe disolverse en DMSO o DMF antes de su uso
- Forma un enlace de tioéter estable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Iodoacetil-LC-biotina |
| Cantidad | 50 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a 4 °C. Se envía a temperatura ambiente |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Permeabilidad celular | Penetra en la célula |
| Reactividad química | Tiol |
| Fracción reactiva | Haloacetil |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido) |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Separador | Largo |
| Mostrar más |