Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Hydrazide-Biotin
Código de producto. 10027053 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 MG
10027053 100 mg 100 MG
1 options
Código de producto. 10027053 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21339
Biotinile glicopriteínas (aldehídos de azúcares oxidados) con el reactivo de biotinilación activado por hidracida más simple y más corto (15,7 A).
La hidracida-biotina EZ-Link Thermo Scientific™ es el reactivo de biotinilación activado por hidracida más corto y sencillo para el etiquetado de las glicoproteínas y otros compuestos que contienen hidratos de carbono con azúcares o aldehídos oxidables.
Características destacadas:
  • Reactivo a carbohidratos
  • Brazo espaciador más corto que el de la biotina-LC-hidracida
  • Debe disolverse en DMSO (50 mM) antes de añadir al tampón acuoso.
  • Se debe utilizar a pH de 4 a 6 para completar la reacción de acoplamiento.
  • Forma un enlace de hidrazona.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Hidracina-biotina
Cantidad 100 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Línea de productos EZ-Link
Permeabilidad celular Penetra en la célula
Reactividad química Ácido carboxílico, cetona, aldehído
Fracción reactiva Amina, hidrazida
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido)
Etiqueta o tinte Biotina
Separador Corto
Tipo de etiqueta Biotina y análogos