Descripción
La HPDP-biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilación reactivo al sulfhidrilo activado por piridilditiol que se conjuga mediante un enlace de disulfuro escindible (reversible) para permitir su uso en una variedad de métodos de purificación.
Características destacadas:
- El piridilditiol reacciona con los grupos -SH para formar un enlace de disulfuro estable
- Se puede utilizar la absorbancia de la piridina-2-tiona que sale del grupo a 343 nm para determinar el progreso de la reacción
- El enlace de disulfuro es escindible utilizando 50 mM de DTT (n.º de ref. 20291) o 100 mM de β-mercaptoetanol (n.º de ref. 35600)
- El brazo separador extendido evita obstáculos estéricos
- Debe disolverse en DMSO o DMF antes de su uso
- La biotinilación ocurre a un pH de 6-9
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | HPDP-biotina |
| Cantidad | 50 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Permeabilidad celular | Penetra en la célula |
| Reactividad química | Tiol |
| Fracción reactiva | Piridildisulfuro |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido) |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Separador | Largo, divisible |
| Show More |