Descripción
La BMCC-Biotina Thermo Scientific™ EZ-Link es un reactivo de biotinilación activado por maleimida y sulfhidrilo-reactivo que incluye un agente separador extendido que contiene un grupo de ciclohexano estabilizador.
Características destacadas:
- Biotinilatos a pH 6,5-7,5
- La reacción evita la posible modificación de los grupos de tirosina que pueden inactivar la actividad biológica
- Agente separador más largo que la yodoacetil biotina
- Debe disolverse en DMSO o DMF antes de su uso
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | BMCC-biotina |
| Cantidad | 50 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Permeabilidad celular | Penetra en la célula |
| Reactividad química | Tiol |
| Fracción reactiva | Maleimida |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido) |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Separador | Extra largo |
| Mostrar más |