Descripción
La amina-PEG3-biotina EZ-Link Thermo Scientific™ es un reactivo de biotinilización que contiene un brazo separador de polietilenglicol (PEG) de tres unidades y una amina primaria terminal para la conjugación y el etiquetado de proteínas con EDC u otros entrecruzadores.
Características destacadas:
- Utilice el entrecruzador EDC para acoplar este análogo al carboxilo (-COOH) o a grupos de fosfato de 5'
- Agente separador de polietilenglicol (PEG) soluble en agua
- Cadena de mayor longitud para reducir el impedimento estérico
- El agente separador PEG transfiere hidrofilicidad al conjugado final
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Amina-PEG3-biotina |
| Cantidad | 50 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
| Reactividad química | Ácido carboxílico, cetona, aldehído |
| Fracción reactiva | Amina |
| Solubilidad | Agua |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Separador | De longitud media, pegilado |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- EZ-Link Amine-PEG3-Biotin
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: EZ-Link Amine-PEG3-Biotin