Descripción
La amina-PEG2-biotina EZ-Link Thermo Scientific™ es un reactivo de biotinilización que contiene un brazo separador de polietilenglicol (PEG) de dos unidades y una amina primaria terminal para la conjugación y el etiquetado de proteínas con EDC u otros entrecruzadores.
Características destacadas:
- Utilice el entrecruzador EDC para acoplar este análogo al carboxilo (-COOH) o a grupos de fosfato de 5'
- Agente separador de polietilenglicol (PEG) soluble en agua
- El agente separador PEG transfiere hidrofilicidad al conjugado final
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Amina-PEG2-biotina |
| Cantidad | 50 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
| Reactividad química | Ácido carboxílico, cetona, aldehído |
| Fracción reactiva | Amina |
| Solubilidad | Agua |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Separador | De longitud media, pegilado |
| Mostrar más |