Learn More
Grupo Stevanato EZ-fill™ Viales de DWK Life Sciences™
Código de producto. 17810535
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 mL
4 mL
8 mL
10 mL
20 mL
Cantidad:
1500/paq.
1800/paq.
2280/paq.
360/paq.
480/paq.
720/paq.
960/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
paquete de 1800
paquete de 2280
paquete de 360
paquete de 480
paquete de 720
paquete de 960
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
17810535 20 mL 360/paq. paquete de 360
17870525 3 mL 1800/paq. paquete de 1800
17890525 3 mL 1500/paq. paquete de 1500
17880525 4 mL 1800/paq. paquete de 1800
17820535 8 mL 720/paq. paquete de 720
17800535 10 mL 720/paq. paquete de 720
17840535 3 mL 2280/paq. paquete de 2280
17830535 4 mL 2280/paq. paquete de 2280
17850535 8 mL 960/paq. paquete de 960
17860535 10 mL 960/paq. paquete de 960
17880535 20 mL 480/paq. paquete de 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17810535 Proveedor Grupo Stevanato N.º de proveedor 05B2060.6924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3070.00€
    2802.17€ / paquete de 360
    Ahorro 267.83€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Los viales se ofrecen en configuraciones de nido y de recipiente y bandeja listos para usar, lo que elimina el contacto de vidrio con vidrio para garantizar una calidad cosmética impecable. Los formatos preesterilizados están diseñados para el ingreso directo a su operación de llenado aséptico, lo que le permite maximizar la eficiencia y minimizar el costo total.
  • Viales listos para usar (RTU) limpios, despirogenados y esterilizados, diseñados para entidades farmacéuticas y de fabricación por contrato que realizan envasado parenteral aséptico de lotes pequeños a grandes.
  • ISO Los viales 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R y 20R están fabricados con vidrio de borosilicato tipo 1, expansión 51, con sistema de retroceso europeo.
  • EZ-fill™ Los viales de vidrio están disponibles en configuraciones de nido, tina o bandeja.
  • Las configuraciones anidadas están diseñadas para la entrada directa a operaciones de llenado flexible, robótico y combinado.
  • Las configuraciones de bandejas son adecuadas para operaciones de llenado en línea y de lotes pequeños.
  • Reduce el coste total de propiedad y el tiempo de comercialización.
  • Los viales se envían con Certificado de conformidad (COC), control de lote y documentación de trazabilidad para reducir las cargas regulatorias.
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 30 mm
Material Vidrio de borosilicato
Precortados No
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 20 mL
Tipo de empaquetado Nido y bañera
Línea de productos 20R
Cantidad 360/paq.
Marking Spot No
Para utilizar con (equipo) Equipos de llenado aséptico
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 8362-1
Altura (métrico) 55 mm
Conservante No
Tipo de producto EZ_fill