Learn More
Gardco™ Copa de viscosidad n.º 3 de la serie EZ/3 con certificado
Código de producto. 11775359 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
64 a 596 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de viscosidad Tamaño de la unidad
11775359 64 a 596 cSt cada uno
1 options
Código de producto. 11775359 Proveedor Gardco™ N.º de proveedor 0870022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00€
    634.62€ / paquete de 1
    Ahorro 187.38€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
La copa de viscosidad n.º 3 de la serie EZ3/C de Gardco con certificado es una forma fácil y económica de medir la viscosidad.
  • Se suministra con tabla de conversión para determinar la viscosidad en centistokes (cSt)
  • Cumple las dimensiones especificadas en las normas ASTM D 4212
  • Certificado trazable del NIST
Especificaciones
Intervalo de viscosidad 64 a 596 cSt
Descripción Copa de viscosidad Gardco de la serie EZ3/C n.º 3
Certificaciones/conformidad Las dimensiones de la copa según lo especificado en las normas ASTM D 4212; los modelos trazables conforme a NIST cumplen con las normas MIL STD 5662A, ANSI/NCSL 2540-1; aceites estándar trazables conforme a NIST; certificado de trazabilidad conforme al NIST
Volumen (métrico) 46,5 mL