Learn More
EZ-[3-[4-(2-Isopropoxietoxi-metil)fenoxi]alil]isopropilamina, Mikromol™
Descripción
EZ-[3-[4-(2-Isopropoxietoxi-metil)fenoxi]alil]isopropilamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydro Bisoprolol |
| CAS | 1217245-60-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Dehydro Bisoprolol |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C18 H29 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-N-(1-methylethyl)-2-propen-1-amine, EZ-[3-[4-(2-Isopropoxyethoxy-methyl)phenoxy]allyl]isopropylamine, Bisoprolol Fumarate Imp. E (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity E, Bisoprolol Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H29NO3/c1-15(2)19-10-5-11-22-18-8-6-17(7-9-18)14-20-12-13-21-16(3)4/h5-9,11,15-16,19H,10,12-14H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)NCC=COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-propan-2-il-3-[4-(2-propan-2-iloxietoximetil)fenoxi]prop-2-en-1-amina |
| Mostrar más |