Learn More
(EZ)-1-(4-hidroxifenil)-1,2-difenilbut-1-eno, Mikromol™
Código de producto. 30051535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051535 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051535 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0053.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(EZ)-1-(4-hidroxifenil)-1,2-difenilbut-1-eno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (EZ)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenylbut-1-ene
CAS 68684-63-9
Nombres de analitos o componentes (EZ)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenylbut-1-ene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H20 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (EZ)-1-(4-Hydroxyphenyl)-1,2-diphenylbut-1-ene
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20O/c1-2-21(17-9-5-3-6-10-17)22(18-11-7-4-8-12-18)19-13-15-20(23)16-14-19/h3-16,23H,2H2,1H3
SMILES CCC(=C(c1ccccc1)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-(1,2-difenilbut-1-enil)fenol
Peso molecular (g/mol) 300.39
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1514 g/mol