Learn More
Esculape Laboratoire™ Lavado de ojos
Código de producto. 11987625
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Cloruro sódico al 0,9 %, 2 x 500 mL
Cloruro sódico al 0,9 %, 500 ml
Solución de pH neutro azul de 200 ml, frasco de 500 ml de solución oftálmica estéril verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
11987625 Solución de pH neutro azul de 200 ml, frasco de 500 ml de solución oftálmica estéril verde cada uno
10617204 Cloruro sódico al 0,9 %, 2 x 500 mL cada uno
11769522 Cloruro sódico al 0,9 %, 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11987625 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 8205203
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Administre la solución de cuidado ocular de emergencia utilizando una estación de lavado ocular Esculape™. Los componentes de esta estación incluyen los que sirven para enjuagar y evacuar sustancias extrañas de los ojos.
  • Posición fija con soporte de pared;
  • La copa para lavado ocular ergonómica ayuda al enjuague continuo
  • Tapones de frasco de liberación rápida
  • Instrucciones en tres idiomas
  • Tres años de vida útil si no se abren
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para eliminar partículas o polvo, rehidrata el ojo
Incluye Solución de pH neutro azul de 200 ml, frasco de 500 ml de solución oftálmica estéril verde
Tipo de producto Lavado de ojos