Learn More
Esculape Laboratoire™ Lavado de ojos
Beskrivelse
- Posición fija con soporte de pared;
- La copa para lavado ocular ergonómica ayuda al enjuague continuo
- Tapones de frasco de liberación rápida
- Instrucciones en tres idiomas
- Tres años de vida útil si no se abren
Tekniske data
Tekniske data
| Para utilizar con (aplicación) | Para eliminar partículas o polvo, rehidrata el ojo |
| Incluye | Cloruro sódico al 0,9 %, 500 ml |
| Tipo de producto | Lavado de ojos |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Spot an opportunity for improvement?