Learn More
Plum™ Lavado de ojos
Código de producto. 15791137
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15791137 500 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15791137 Proveedor Plum™ N.º de proveedor P4611
 Artículo restringido
En stock
Estación de pared con lavado ocular Plum de 500 ml. Especialmente adecuado para lugares de trabajo pequeños y móviles.
  • Primeros auxilios visibles y fácilmente disponibles.
  • Se monta fácilmente en la pared cerca del lugar de trabajo, por si es necesario lavar inmediatamente.
  • Garantiza un lavado ocular rápido y eficaz.
  • Se suministra con pictogramas y espejo.
  • Usar en áreas sin polvo ni suciedad.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Fondo (métrico) 80 mm
Altura (métrico) 300 mm
Incluye lavado ocular de 500 ml
Anchura (métrico) 170 mm