Learn More
Plum™ Frasco de lavado ocular
Description
- Lavado ocular eficaz para eliminar la suciedad, el polvo y otras sustancias en contacto con los ojos.
- Se suministra con una tapa antipolvo que aporta mayor pulcritud.
- Frasco fácil de manejar.
- Cubilete ocular ergonómico para un flujo eficaz.
- El diseño fácil de usar permite abrir los frascos rápidamente con una sola mano.
- Frasci desechable.
- Frascos con etiqueta CE, productos con fecha de caducidad de 3 años.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Solución de lavado ocular |
| Composición | Contiene una solución estéril de cloruro sódico (0,9 %) |
| Para utilizar con (aplicación) | En laboratorios o en la industria |
| Incluye | Cubilete ergonómico y tapón antipolvo |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 500 mL |