Learn More
Kartell Estación de lavado de ojos (versión en alemán)
Descripción
- Estación lavaojos de emergencia moldeada en PS resistente de alto impacto
- Las instrucciones están claramente impresas en el soporte y la botella se puede llenar con agua destilada u otro líquido medicado para uso oftálmico.
- El cabezal tiene una válvula de ventilación para asegurar el llenado de aire del espacio libre en la botella, evitando así el retorno de lavado contaminado a la botella.
- Una placa de pulverización perforada en el centro de la taza interrumpe el chorro para brindarle al ojo un lavado suave.
- Un tubo de drenaje libera desechos.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Material | Poliestireno |
| Mounting | Pared |
| Tipo de producto | Estación de lavado ocular |
| Esterilidad | No estéril |