Learn More
Ekastu Safety™ Estación de lavado de ojos EPS
Código de producto. 10758025
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Tapa de tiro superior
Código de producto. Incluye
10758025 Tapa de tiro superior
1 options
Código de producto. 10758025 Proveedor Ekastu Safety™ N.º de proveedor 277955
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Protege los frascos lavaojos de la exposición excesiva al calor o al frío. EKASTU Safety™ La estación de lavado de ojos EPS indica el delta de temperatura del contenido de agua ±19 °C.
  • Para disponibilidad directa en zonas de peligro
  • A prueba de polvo con tapa extraíble
  • Protege los frascos lavaojos del calor y del frío e indica el delta de temperatura del contenido de agua aprox. 38 °C (corresponde a aprox. ±19 °C). La estación lavaojos protege el contenido hasta cinco veces mejor
  • La fecha de caducidad se puede indicar en la tapa.
  • Instalación sencilla
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Protege los frascos lavaojos
Incluye Tapa de tiro superior
Tipo de producto Estación de lavado ocular