Learn More
EKASTU Safety Botella lavaojos con embudo, FD
Código de producto. 10541325
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
Código de producto. Capacidad (métrico)
10541325 200 mL
1 options
Código de producto. 10541325 Proveedor EKASTU Safety N.º de proveedor 177112
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
EKASTU Botella lavaojos con embudo, FD es para el enjuague inmediato de los ojos después de la corrosión por ácidos, bases u otras sustancias nocivas. Se puede utilizar en posición vertical y horizontal.
  • Se puede almacenar - no requiere mantenimiento
  • Botella de PE con embudo de ojo roscado y válvula basculante
  • A prueba de fugas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 200 mL
Certificaciones/conformidad DIN EN 15154-4
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Proteger contra el frío, el calor y la humedad.
Altura (métrico) 18 cm
Incluye Banda de esclusa de transporte y construcción económica
Material LDPE
Tipo de producto Botella para lavado de ojos
Esterilidad Estéril
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente
Peso (métrico) Aprox. 230 g