Learn More
EKASTU Safety Botella lavaojos ECO con embudo, EY
Descripción
- Construcción económica
- Botella de PE con embudo de ojo roscado y válvula basculante
- A prueba de fugas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 600 mL |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Proteger contra el frío, el calor y la humedad. |
| Altura (métrico) | 24.5 cm |
| Material | LDPE |
| Tipo de producto | Frasco de lavado ocular, ECO |
| Esterilidad | Estéril |
| Requisitos de almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Peso (métrico) | Aprox. 85 g |
| Anchura (métrico) | 5.5 cm |