Learn More
Ekastu Safety™ Botella lavaojos ecológica con embudo
Código de producto. 10477073
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 mL
Código de producto. Capacidad (métrico)
10477073 600 mL
1 options
Código de producto. 10477073 Proveedor Ekastu Safety™ N.º de proveedor 177111
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Diseñado para el enjuague inmediato de los ojos después de salpicaduras accidentales de ácidos, bases y otros productos químicos peligrosos. EXASTU Safety™ La botella lavaojos ECO con embudo se llena con agua y se puede utilizar tanto en posición vertical como horizontal.
  • DIN EN 15154-4
  • Lleno (600 ml)
  • Se puede almacenar -sin necesidad de mantenimiento-
  • Para el enjuague inmediato de los ojos después de la corrosión por ácidos, bases, etc.
  • Botella de PE con embudo de ojo roscado sin válvula basculante
  • Se puede utilizar en posición vertical y horizontal.
  • A prueba de fugas
  • Construcción económica
  • Sin embalaje de venta al público
  • Con banda de bloqueo de transporte
  • Nuestro consejo para el almacenamiento: Estación lavaojos (EPS) vacía (n.º de cat. 277 955)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 600 mL
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para el enjuague inmediato de los ojos después de salpicaduras accidentales de ácidos, bases y otros productos químicos peligrosos.
Incluye Tapón de rosca a prueba de fugas con embudo de ojo
Material Polietileno (Botella)