Learn More
Micronova™ Cinta para sala limpia de poliimida para temperaturas extremas
Código de producto. 12823562 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22 yd x 1 in
36 yd x 0,125 in
36 yd x 0,25 in
36 yd x 0,375 in
36 yd x 0,5 in
36 yd x 0,75 in
36 yd x 1 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12823562 36 yd x 0,75 in cada uno
12853552 36 yd x 0,25 in cada uno
12873552 36 yd x 0,125 in cada uno
12833562 36 yd x 0,375 in cada uno
11942455 36 yd x 0,5 in cada uno
12883552 36 yd x 1 in cada uno
16584512 22 yd x 1 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12823562 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor 82534AM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.00€
    30.90€ / paquete de 1
    Ahorro 6.10€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
La cinta de poliimida para temperaturas extremas es adecuada para aplicaciones de altas temperaturas y temperaturas bajo cero (-100 °F a 500 °F). El adhesivo de silicona sensible a la presión garantiza la eliminación perfecta de la mayoría de los sustratos incluso después de una exposición a temperaturas extremas.
La cinta para salas limpias de poliimida de temperatura extrema Micronova incluye una película de poliimida ámbar transparente con adhesivo de silicona sensible a la presión. Al estar diseñada con resistencia a temperaturas extremas, esta cinta es ideal para sellado térmico, máscara de soldadura para placas de circuitos, aislamiento eléctrico resistente a las llamas, laminación, almacenamiento en frío, liofilización y secado por congelación.
  • Película de poliimida ámbar transparente con adhesivo de silicona sensible a la presión
  • Propiedades de resistencia a temperaturas extremas: De -70 °C a 260 °C
  • Adecuado para aplicaciones de calor extremo y frío bajo cero
  • Eliminación perfecta de la mayoría de los sustratos incluso después de una exposición a temperaturas extremas
  • Ideal para aislamiento eléctrico resistente a las llamas, máscara de soldadura para placas de circuitos, sellado térmico, laminación, almacenamiento en frío, liofilización y secado por congelación
  • Resistente a la mayoría de los productos químicos incluidos hidrocarburos, alcoholes y disolventes halogenados
  • Enrollada en un núcleo de plástico
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, ISO Certificado 9001
Tipo de adhesivo Silicona, Sensible a la presión
Recubrimiento Polímero
Color Ámbar
Acabado Alto satinado
Formato Cinta
Material Poliimida
Tipo de producto Cinta para sala limpia de poliimida para temperaturas extremas
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para aplicaciones de altas temperaturas y temperaturas bajo cero y garantiza una liberación limpia. Ideal para aislamiento eléctrico resistente a las llamas, máscara de soldadura para placas de circuitos, sellado térmico, aplicaciones de laminación y prueba, sobreetiquetado, almacenamiento bajo cero, liofilización y secado por congelación.
Para utilizar con (equipo) Dispensador de cinta MicronovaTM P52W
Sin látex Sí
Cantidad 48/Cs.
Intervalo de temperatura (imperial) De -100° a +500 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -70 °C a +260 °C
Dimensiones (L x An) 36 yd x 0,75 in
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19,05 mm
Anchura de la cinta (imperial) 0,75 in
Anchura de cinta (métrico) 19.05 mm