Learn More
3M™ Cinta de sellado extremo 4411N
Código de producto. 17247800 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 mm x 5,5 m
Tamaño de la unidad:
4 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17247800 50 mm x 5,5 m 4 rollos
1 options
Código de producto. 17247800 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100137182
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Garantiza un enlace rápido y sólido. Crea sellos herméticos al agua y se pega en contacto con numerosos sustratos sin tiempo de secado, goteo, exudado y sin líos.
  • Muy buena resistencia a muchos disolventes industriales comunes, así como a una exposición a temperatura elevada
  • El adhesivo pegajoso se pega al hacer contacto para el enlace inmediato sin tiempo de secado, exudado o limpieza
  • La cinta neutral de 1 mm de grosor y conformable forma cierres eficaces sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillo
  • El dorso de ionómero duradero resiste la exposición a UV y a productos químicos
  • El dorso se puede pintar y ofrece un aspecto limpio
  • Selle juntas, uniones o penetraciones
  • Obtenga resultados de sellado profesionales incluso cuando se utiliza en exteriores
  • Gama industrial profesional: envasado en blíster con descripciones en varios idiomas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto IPC de blíster
Grosor (métrico) 1 mm
Dimensiones (L x An) 50 mm x 5,5 m
Longitud (métrico) 5,5 m
Anchura (métrico) 50 mm