Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractores para disolventes de luz específicos
Código de producto. 10684582
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10684582 1 L cada uno
10644091 250 mL cada uno
10674582 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10684582 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05432058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    809.00€
    582.71€ / paquete de 1
    Ahorro 226.29€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Cabezal de extractor con filtro de inserto (frita, porosidad: 0).
  • Con llave de paso de la válvula de PTFE
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Condensador Dimroth
  • Con rosca GL 14
  • Matraz de fondo redondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Porosidad 0
Lateral de la junta cónica estándar NS 60/46