Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractores para disolventes pesados específicos
Código de producto. 10577661
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10577661 250 mL cada uno
10111381 100 mL cada uno
10191421 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10577661 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05433049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    609.00€
    442.11€ / paquete de 1
    Ahorro 166.89€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Cabezal de extractor con filtro de inserto (frita, porosidad: 0), con llave de paso de válvula de PTFE
  • Condensador Dimroth con rosca GL 14
  • Matraz de fondo redondo
  • DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Porosidad 0
Lateral de la junta cónica estándar NS 45/40