Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractores para sólidos
Código de producto. 10488402
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10488402 100 mL cada uno
10060521 250 mL cada uno
10356121 70 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10488402 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05431037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00€
    217.96€ / paquete de 1
    Ahorro 85.04€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Cabezal de extractor con dedales de vidrio para sólidos
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Condensador Dimroth (detalles en la página 71)
  • Con rosca GL 14
  • Matraz de fondo redondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Lateral de la junta cónica estándar NS 45/40