Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractores según Twisselmann
Descripción
- Cabezal de extractor con cubierta de vacío
- Fabricados con tubos DURAN™
- Condensador Twisselmann (mejorado) con rosca GL 14
- Matraz de fondo redondo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar inferior | NS 45/40 |