Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractores según Thielepape
Código de producto. 10644202
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10644202 100 mL cada uno
10070531 250 mL cada uno
10306221 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10644202 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05370025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    252.98€ / paquete de 1
    Ahorro 120.02€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Cabezal de extractor con dedales de extracción (porosidad: 0).
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Condensador Dimroth con rosca GL 14
  • Matraz de fondo redondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Porosidad 0
Lateral de la junta cónica estándar NS 29/32