Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractores según Soxhlet con condensador de Dimroth
Descripción
- El método permite una separación efectiva con cantidades relativamente pequeñas de extracción de disolventes.
- Extractor de diseño compacto y robusto, con conexión de matraz NS 29/32
- Fabricados con tubos DURAN™
- Condensador Dimroth con rosca GL 14
- Matraz de fondo redondo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 300 mL |
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | NS 60/46 |