Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractores según Soxhlet con condensador Allihn
Código de producto. 10614012
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
70 mL
150 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10614012 30 mL cada uno
10204631 200 mL cada uno
10234581 70 mL cada uno
10519581 150 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10614012 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05365025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00€
    186.18€ / paquete de 1
    Ahorro 88.82€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor de diseño compacto y resistente
  • Con conexión para matraz
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Condensador Allihn con rosca GL 14
  • Matraz de fondo redondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 mL
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar NS 29/32