Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractores según Soxhlet con condensador Allihn
Código de producto. 10204631
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
70 mL
150 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10204631 200 mL cada uno
10234581 70 mL cada uno
10519581 150 mL cada uno
10614012 30 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10204631 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05365046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00€
    254.68€ / paquete de 1
    Ahorro 97.32€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor de diseño compacto y resistente
  • Con conexión para matraz
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Condensador Allihn con rosca GL 14
  • Matraz de fondo redondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 200 mL
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar NS 45/40