Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractores según Knöfler-Böhm
Código de producto. 10766761
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Junta cónica estándar inferior:
NS 29/32
NS 45/40
NS 60/46
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar inferior Tamaño de la unidad
10766761 500 mL NS 60/46 cada uno
10151951 30 mL NS 29/32 cada uno
10204011 150 mL NS 45/40 cada uno
10214011 250 mL NS 45/40 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10766761 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05375058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.00€
    552.87€ / paquete de 1
    Ahorro 215.13€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Los aparatos completos constan de: Cabezal de extractor con revestimiento fabricado con tubos DURAN™, condensador de Dimroth (detalles en la página 71)
  • Con rosca GL 14
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Matraz de fondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar inferior NS 60/46