Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dedales de extractor para sólidos
Código de producto. 10070521
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10070521 70 mL cada uno
10559581 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10070521 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05431131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    94.53€ / paquete de 1
    Ahorro 51.47€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Para sólidos
  • Para insertos de vidrio para sólidos
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 70 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
N.º de junta cónica estándar NS 45/40