Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales de extractor para disolventes pesados específicos
Código de producto. 10654582
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10654582 100 mL cada uno
10151471 250 mL cada uno
10661702 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10654582 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05433137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    192.21€ / paquete de 1
    Ahorro 91.79€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Para la extracción de líquidos con disolventes pesados específicos
  • Con filtro de inserción (porosidad: 0).
  • Fabricados con tubos DURAN™
Specifications
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Frita P0
Junta cónica estándar NS 45/40