Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales de extractor según Twisselmann
Código de producto. 10602862
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
100 mL
150 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10602862 100 mL cada uno
10335691 70 mL cada uno
10421093 150 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10602862 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05415137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    163.37€ / paquete de 1
    Ahorro 79.63€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Cabezales de extractor
  • Según Twisselmann
  • Con camisa de vacío
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar NS 45/40