Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales de extractor según Twisselmann
Código de producto. 10335691
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
100 mL
150 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10335691 70 mL cada uno
10421093 150 mL cada uno
10602862 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10335691 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05415131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    128.81€ / paquete de 1
    Ahorro 62.19€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Cabezales de extractor
  • Según Twisselmann
  • Con camisa de vacío
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 70 mL
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar NS 34/35